Learn More
4-chlorobenzylamine, 98%
Code produit 10477670 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
25 g
50 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10477670 2.5 g Flacon en verre 2.50g
10454795 25 g Flacon en verre 25g
10070870 50 g Flacon en verre 50g
10277503 100 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10477670 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108790025
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS : 104-86-9 | C₇H₈ClN | 141,6 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-86-9
Formule moléculaire C7H8ClN
Poids moléculaire (g/mol) 141.6
Numéro MDL MFCD00008121
Clé InChI YMVFJGSXZNNUDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobenzylamine, 4-chlorophenyl methanamine, p-chlorobenzylamine, benzenemethanamine, 4-chloro, 1-4-chlorophenyl methanamine, 4-chloro-benzylamine, benzylamine, p-chloro, 4-chlorophenyl methylamine, para-chlorobenzylamine, chembl13218
CID PubChem 66036
Nom IUPAC (4-chlorophényl)méthanamine
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-chlorobenzylamine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.1600g/mL
Point d’ébullition 215.0°C
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4CH2NH2
Indice de réfraction 1.5576 to 1.5610
Quantité 2.5 g
Beilstein 12, 1074
Gravité spécifique 1.16
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible with water
Poids de la formule 141.6
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorobenzylamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
RUO– À des fins de recherche uniquement