Learn More
4-Chlorobenzylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobenzylamine |
| CAS | 104-86-9 |
| Formule moléculaire | C7H8ClN |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | p-Chlorobenzylamine, (4-Chlorophenyl)methanamine, (4-Chlorophenyl)methylamine, (p-Aminomethyl)phenyl Chloride, (p-Chlorophenyl)methylamine, 1-(4-Chlorophenyl)methanamine, 4-Chlorobenzenemethanamine, 4-Chlorobenzylamine, NSC 60119, p-Chlorobenzenemethanamine, p-Chlorobenzylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8ClN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H,5,9H2 |
| SMILES | NCc1ccc(Cl)cc1 |
| Nom IUPAC | (4-chlorophényl)méthhanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 141.6 |
| Poids de la formule | 141.0345 |