Learn More
4-Chlorobenzylidèneacétone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11367395
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11367395 5 g 5g
11377395 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11367395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05321.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3160-40-5 | C10H9ClO | 180.631 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3160-40-5
Formule moléculaire C10H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 180.631
Numéro MDL MFCD00018790
Clé InChI UUKRKWJGNHNTRG-NSCUHMNNSA-N
Synonyme 4-chlorobenzylideneacetone, 4-chlorobenzalacetone, 4-4-chlorophenyl-3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, 3e-4-4-chlorophenyl but-3-en-2-one, e-4-4-chlorophenyl-but-3-en-2-one, p-chlorobenzylidene acetone, 3-buten-2-one, 4-4-chlorophenyl, p-chlorobenzalacetone
CID PubChem 736572
Nom IUPAC (E)-4-(4-chlorophényl)but-3-en-2-one
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobenzylideneacetone
Point de fusion 55°C to 60°C
Point d’ébullition 145°C to 147°C (5 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 1100204
Poids de la formule 180.64
Pourcentage de pureté 98%