Learn More
4'-Chlorobiphényl-2-carboxaldéhyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Chlorobiphenyl-2-carboxaldehyde |
| CAS | 153850-83-0 |
| Formule moléculaire | C13H9ClO |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 4'-Chloro-1,1'-biphenyl-2-carboxaldehyde, 4'-Chloro-[1,1'-biphenyl]-2-carboxaldehyde |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9ClO/c14-12-7-5-10(6-8-12)13-4-2-1-3-11(13)9-15/h1-9H |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)c2ccccc2C=O |
| Nom IUPAC | 2-(4-chlorophényl)benzaldéhyde |
| Poids moléculaire (g/mol) | 216.66 |
| Poids de la formule | 216.0342 |