Learn More
4'-Chlorobiphényl-4-carbaldehyde, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4'-Chlorobiphenyl-4-carbaldehyde |
| Quantité | 5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C13H9ClO/c14-13-7-5-12(6-8-13)11-3-1-10(9-15)2-4-11/h1-9H |
| Poids de la formule | 216.0342 |