Learn More
4’-chlorobiphényl-4-carboxaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15294814 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15294814 1 g -
15204824 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15294814 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450360010
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 80565-30-6 | C13H9ClO | 216.66 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 80565-30-6
Formule moléculaire C13H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 216.66
Numéro MDL MFCD01631911
Clé InChI UXCMNUUPBMYDLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chlorobiphenyl-4-carbaldehyde, 4-4-chlorophenyl benzaldehyde, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-chloro-biphenyl-4-carbaldehyde, 4'-chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, pubchem10240, acmc-209pjr, amtda049
CID PubChem 592570
Nom IUPAC 4-(4-chlorophényl)benzaldéhyde
SMILES ClC1=CC=C(C=C1)C1=CC=C(C=O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4′-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde
Point de fusion 113.0°C to 116.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 216.67
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Chlorobiphenyl-4-carboxaldehyde, 97%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.