Learn More
Chlorure de 4’-chlorobiphényle-4-sulfonyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15497107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15497107 10 g 10g
15487107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15497107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34182.09
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20443-74-7 | C12H8Cl2O2S | 287.154 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20443-74-7
Formule moléculaire C12H8Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 287.154
Numéro MDL MFCD01631918
Clé InChI NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
CID PubChem 2794745
Nom IUPAC Chlorure de 4-(4-chlorophényl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Point de fusion 107°C to 108°C
Quantité 10 g
Numéro UN UN3261
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 287.17
Pourcentage de pureté 96%