Learn More
4’-chlorobiphényle-4-sulfonyle de chlorure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15299646 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15299646 1 g 1g
15209656 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15299646 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 450330010
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20443-74-7 | C12H8Cl2O2S | 287.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20443-74-7
Formule moléculaire C12H8Cl2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 287.17
Clé InChI NWYUSJMIHFIMTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4'-chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-4-chlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 4'-chloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4'-chloro-4-biphenylylsulphonyl chloride, 4'-chloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 1,1'-biphenyl-4-sulfonylchloride, 4'-chloro, 4'-chlorobiphenyl4-sulfonyl chloride, 4-chlorobiphenyl-4'-sulfonyl chloride, 4'-chloro biphenyl-4-sulfonyl chloride
CID PubChem 2794745
Nom IUPAC Chlorure de 4-(4-chlorophényl)benzènesulfonyle
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
Point de fusion 109.0°C to 110.0°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. as diethylsulfonamide (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 287.17
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4'-Chlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.