Learn More
4-Chlorobromobenzène, TRC
Code produit 30364360
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30364360 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30364360 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC36708510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Bromochlorobenzene
CAS 106-39-8
Formule moléculaire C6 H4 Br Cl
Quantité 10 g
Synonyme Benzene, 1-bromo-4-chloro-, 1-Bromo-4-chlorobenzene, 1-Chloro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-chlorobenzene, 4-Bromochlorobenzene, 4-Bromophenyl chloride, 4-Chloro-1-bromobenzene, 4-Chlorobenzene bromide, 4-Chlorobromobenzene, 4-Chlorophenyl bromide, NSC 17587, p-Bromochlorobenzene, p-Bromophenyl chloride, p-Chlorobromobenzene, p-Chlorophenyl bromide
Formule InChI InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
SMILES Clc1ccc(Br)cc1
Nom IUPAC 1-bro-4-chlorobenzène
Poids moléculaire (g/mol) 191.45
Poids de la formule 189.9185