Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-chlorobutanoïque, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chlorobutanoic acid methyl ester |
| CAS | 3153-37-5 |
| Formule moléculaire | C5H9ClO2 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Chlorobutyric acid methyl ester, Methyl 4-chlorobutanoate,Methyl 4-chlorobutyrate, |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-8-5(7)3-2-4-6/h2-4H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CCCCl |
| Nom IUPAC | 4-chlorobutanoate de méthyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 136.58 |
| Poids de la formule | 136.0291 |