Learn More
4-Chlorobutyric anhydride, TRC
Code produit 30356409
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2.5 g
Conditionnement:
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30356409 1 g 1g
30360880 250 mg -
30366122 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30356409 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2929551G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20496-01-9
Formule moléculaire C8H12Cl2O3
Poids moléculaire (g/mol) 227.09
Synonyme Butanoic acid, 4-chloro-, anhydride (9CI), Butyric acid, 4-chloro-, anhydride (7CI,8CI), 4-Chlorobutanoic anhydride
Nom IUPAC 4-chlorobutanoyl 4-chlorobutanoate
SMILES ClCCCC(=O)OC(=O)CCCCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobutyric anhydride
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C8H12Cl2O3/c9-5-1-3-7(11)13-8(12)4-2-6-10/h1-6H2
Poids de la formule 226.0163