Learn More
4-Chlorobutyrophénone, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11372496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372496 25 g 25g
11362496 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372496 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06383.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 939-52-6
Formule moléculaire C10H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 182.65
Numéro MDL MFCD00001005
Clé InChI GHEFQKHLHFXSBR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorobutyrophenone, gamma-chlorobutyrophenone, 4-chloro-1-oxo-1-phenylbutane, .gamma.-chlorobutyrophenone, 1-butanone,4-chloro-1-phenyl, chlorpropylphenylketon, 4-chlorobutyrylbenzene, 4-chlorobutyro-phenone, 3-benzoylpropyl chloride, .omega.-chlorobutyrophenone
CID PubChem 253533
Nom IUPAC 4-chloro-1-phénylbutan-1-one
SMILES ClCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorobutyrophenone
Point de fusion 19°C to 20°C
Densité 1.137
Point d’ébullition 138°C to 140°C (5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.544
Quantité 25 g
Beilstein 878974
Poids de la formule 182.65
Pourcentage de pureté 95%