Learn More
4-chlorocinnamamide, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377756 5 g 5g
11367756 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11406.06
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 18166-64-8 | C9H8ClNO | 181.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18166-64-8
Formule moléculaire C9H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 181.62
Numéro MDL MFCD00017147
Clé InChI PWXPFYVNYKVJBW-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 4-chlorocinnamamide, p-chlorocinnamamide, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide, 3-4-chlorophenyl acrylamide, p-chlorocinnamide, 4-chlorocinnamide,trans, 4-chlorobenzeneacrylamide, 2e-3-4-chlorophenyl acrylamide, e-3-4-chlorophenyl prop-2-enamide
CID PubChem 5364144
Nom IUPAC (E)-3-(4-chlorophényl)prop-2-énamide
SMILES NC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorocinnamamide
Point de fusion 210°C to 212°C
Quantité 5 g
Beilstein 2084774
Poids de la formule 181.62
Pourcentage de pureté 97%