Learn More
Acide 4-chlorocinnamique, 99 %, principalement trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10617062 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10617062 25 g Flacon en plastique 25g
10580001 100 g Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10617062 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 108940250
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1615-02-7 | C9H7ClO2 | 182.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1615-02-7
Formule moléculaire C9H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.60
Numéro MDL MFCD00004396
Clé InChI GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 4-chlorocinnamic acid, p-chlorocinnamic acid, 3-4-chlorophenyl acrylic acid, trans-4-chlorocinnamic acid, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoic acid, e-p-chlorocinnamic acid, cinnamic acid, p-chloro, trans-p-chlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl, 3-p-chlorophenyl acrylic acid
CID PubChem 637797
ChEBI CHEBI:61116
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-chlorophényl)prop-2-énoïque
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorocinnamic acid
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 246°C to 250°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire ClC6H4CH=CHCO2H
Quantité 25 g
Beilstein 09, 594
Poids de la formule 182.61
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline fine
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorocinnamic acid, predominantly trans
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.