Learn More
Acide 4-chlorocinnamique, principalement trans, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11468176
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11468176 100 g 100g
11458176 25 g 25g
11478176 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11468176 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15304.22
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 1615-02-7 | C9H7ClO2 | 182.60 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1615-02-7
Formule moléculaire C9H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 182.60
Numéro MDL MFCD00004396
Clé InChI GXLIFJYFGMHYDY-ZZXKWVIFSA-N
Synonyme 4-chlorocinnamic acid, p-chlorocinnamic acid, 3-4-chlorophenyl acrylic acid, trans-4-chlorocinnamic acid, 2e-3-4-chlorophenyl prop-2-enoic acid, e-p-chlorocinnamic acid, cinnamic acid, p-chloro, trans-p-chlorocinnamic acid, 2-propenoic acid, 3-4-chlorophenyl, 3-p-chlorophenyl acrylic acid
CID PubChem 637797
ChEBI CHEBI:61116
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-chlorophényl)prop-2-énoïque
SMILES OC(=O)\C=C\C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorocinnamic acid
Note relative au nom predominantly trans
Point de fusion 248°C to 253°C
Quantité 100 g
Beilstein 1365308
Poids de la formule 182.61
Pourcentage de pureté 99%