Learn More
Acide 4-chlorocinnamique, TRC
Code produit 30353128
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30353128 1 Kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30353128 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC2933101KG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorocinnamic Acid
CAS 1615-02-7
Formule moléculaire C9H7ClO2
Quantité 1 Kg
Formule InChI InChI=1S/C9H7ClO2/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6H,(H,11,12)/b6-3+
SMILES OC(=O)\C=C\c1ccc(Cl)cc1
Nom IUPAC Acide (E)-3-(4-chlorophényl)prop-2-énoïque
Poids moléculaire (g/mol) 182.6
Poids de la formule 182.0135