Learn More
4-Chlorofuro[3,2-c]pyridine, 95+ %, Thermo Scientific™
Code produit 10242792
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10242792 1 g Flacon en verre ambré -
10747505 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10242792 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00326DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 31270-80-1
Formule moléculaire C7H4ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 153.565
Clé InChI OPFFYLJLHPZSEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorofuro 3,2-c pyridine, 4-chloro-furo 3,2-c pyridine, furo 3,2-c pyridine, 4-chloro, pubchem21417, 4-chlorofuro 3,2-cpyridine, ksc221s6f, 4-chlorofurano 3,2-c pyridine, 4-chlorofuro 3,2-pyridine
CID PubChem 2779746
Nom IUPAC 4-chlorofuro[3,2-c]pyridine
SMILES C1=CN=C(C2=C1OC=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorofuro[3, 2-c]pyridine
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 153.57
Pourcentage de pureté 95%