Learn More
Acide 4-chloromandélique, 95 %, Thermo Scientific™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpecifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloromandelic acid |
| Point de fusion | 115.0°C to 120.0°C |
| % min. CAS | 94.0 |
| Couleur | Blanc à jaune |
| % max. CAS | 100.0 |
| Quantité | 25 g |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Chloromandelic acid
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?