Learn More
4-Chloromandelic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31001694
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31001694 100 g
30995914 1 kg
30992800 5 g
30993847 25 g
30995689 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31001694 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11034100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloromandelic acid
CAS 492-86-4
Formule moléculaire C8H7ClO3
Numéro MDL MFCD00042724
Quantité 100 g
SMILES OC(C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Pourcentage de pureté 98%