Learn More
Acide 4-chloromandélique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11471317
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11471317 5 g 5g
11481317 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11471317 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24264.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 492-86-4 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 492-86-4
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00042724
Clé InChI BWSFWXSSALIZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromandelic acid, 2-4-chlorophenyl-2-hydroxyacetic acid, p-chloromandelic acid, p-chloro mandelic acid, 4-chloro-dl-mandelic acid, 4-chloromandelic acid, pract., benzeneacetic acid, 4-chloro-.alpha.-hydroxy, dl-4-chloromandelic acid, mandelic acid, p-chloro, 4-chlorophenyl hydroxy acetic acid
CID PubChem 10299
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophényl)-2-hydroxyacétique
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(=O)O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloromandelic acid
Point de fusion 117°C to 122°C
Quantité 5 g
Beilstein 1567759
Poids de la formule 186.6
Pourcentage de pureté 98%