Learn More
Chlorhydrate de 4-(Chlorométhyl)-1-(2-furylméthyl)pipéridine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10597664
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10597664 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10507674 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10597664 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68574CB
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 944450-92-4
Formule moléculaire C11H17Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 250.163
Numéro MDL MFCD10700059
Clé InChI SRRFZUHMIKVVPV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl-1-2-furylmethyl piperidine hydrochloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-ylmethyl piperidine hydrochloride, 2-4-chloromethyl piperidyl methyl furan, chloride, 4-chloromethyl-1-furan-2-yl methyl piperidine-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 43811048
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)-1-(furane-2-ylméthyl)pipéridine ; Chlorhydrate
SMILES C1CN(CCC1CCl)CC2=CC=CO2.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)-1-(2-furylmethyl)piperidine hydrochloride
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 250.17
Pourcentage de pureté 95%