Learn More
Ester méthylique de l'acide 4-(chlorométhyl)-1,3-diméthyl-1H-pyrazole-5-carboxylique, TRC
Code produit 30349593
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30349593 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30349593 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC597480100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic Acid Methyl Ester
CAS 1001415-64-0
Formule moléculaire C8H11ClN2O2
Quantité 100 mg
Synonyme Methyl 4-(Chloromethyl)-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Formule InChI InChI=1S/C8H11ClN2O2/c1-5-6(4-9)7(8(12)13-3)11(2)10-5/h4H2,1-3H3
SMILES COC(=O)c1c(CCl)c(C)nn1C
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)-2,5-diméthylpyrazole-3-carboxylate de méthyle
Poids moléculaire (g/mol) 202.64
Poids de la formule 202.0509