Learn More
4-(chlorométhyl)-2-(2-thiényl)-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10663783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10663783 250 mg 250mg
10110592 1 g 1g
10341705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10663783 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC11524CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 54679-16-2
Formule moléculaire C8H6ClNS2
Poids moléculaire (g/mol) 215.71
Numéro MDL MFCD01571296
Clé InChI CGJJBHKYGNSTDK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 736496
Nom IUPAC 4-(chloromethyl)-2-(thiophen-2-yl)-1,3-thiazole
SMILES ClCC1=CSC(=N1)C1=CC=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)-2-(2-thienyl)-1, 3-thiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Synonyme 4-chloromethyl-2-2-thienyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-thiophen-2-yl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-2-thienyl, 4-chloromethyl-2-thien-2-yl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-2-thienyl thiazole, 2-2-thienyl-4-chloromethyl thiazole
Poids de la formule 215.73
Pourcentage de pureté 97%