Learn More
Chlorhydrate de 4-(chlorométhyl)-2-(3-chlorophényl)-1,3-thiazole, 97+%, Thermo Scientific™
Code produit 10249782
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10249782 250 mg 250mg
10259782 1 g 1g
10396374 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10249782 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO01135CB
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 690632-83-8
Formule moléculaire C10H8Cl3NS
Poids moléculaire (g/mol) 280.59
Numéro MDL MFCD05664422
Clé InChI CSXLYGPSLQHDEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazole-hydrogen chloride 1/1
CID PubChem 2794670
Nom IUPAC 4-(chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazole hydrochloride
SMILES Cl.ClCC1=CSC(=N1)C1=CC(Cl)=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)-2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazole hydrochloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 mg
Poids de la formule 280.61
Pourcentage de pureté 97%