Learn More
4-(chlorométhyl)-2-(4-chlorophényl)-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10455122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10455122 1 g Flacon en verre ambré 1g
10782483 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10455122 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD03309DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 17969-22-1
Formule moléculaire C10H7Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 244.133
Numéro MDL MFCD00047057
Clé InChI UEJQTBKTWJQBRN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl-1,3-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl thiazole, thiazole,4-chloromethyl-2-4-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-4-chloro-phenyl-thiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenyl, 4-chloromethyl-2-p-chlorophenylthiazole, 4-chloromethyl-2-4-chlorphenyl thiazole, 2-p-chlorophenyl-4-chloromethylthiazole
CID PubChem 610297
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)-2-(4-chlorophényl)-1,3-thiazole
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=NC(=CS2)CCl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)-2-(4-chlorophenyl)-1, 3-thiazole
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 244.14
Pourcentage de pureté 95%