Learn More
4-(Chlorométhyl)-2-chlorhydrate de méthyl-1,3-thiazole, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10470554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10470554 1 g 1g
10011004 250 mg 250mg
10382095 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10470554 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD09497DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 77470-53-2
Formule moléculaire C5H7Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 184.08
Numéro MDL MFCD00067725
Clé InChI YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
CID PubChem 2734203
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)-2-méthyle-1,3-thiazole ; chlorhydrate
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)-2-methyl-1, 3-thiazole hydrochloride
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 184.09
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique