Learn More
4-Chlorhydrate de chloromethyl-2-méthylthiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11482707
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11482707 25 g 25g
11462707 1 g 1g
11472707 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11482707 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14902.14
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 77470-53-2 | C5H7Cl2NS | 184.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77470-53-2
Formule moléculaire C5H7Cl2NS
Poids moléculaire (g/mol) 184.08
Numéro MDL MFCD00067725
Clé InChI YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
CID PubChem 2734203
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Point de fusion ∼165°C (decomposition)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 108603
Nom IUPAC 4-(chloromethyl)-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride
Poids de la formule 184.09
Pourcentage de pureté 98%