Learn More
4-Chlorhydrate de chloromethyl-2-méthylthiazole, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10712443 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10712443 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10712443 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 355640010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
CAS 77470-53-2
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 161°C to 163°C
Couleur Brun ou beige à gris-rose
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H7Cl2NS
Numéro MDL MFCD00067725
Quantité 1 g
Synonyme 4-chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methylthiazole hcl, 4-chloromethyl-2-methyl thiazole hydrochloride, 2-methyl-4-chloromethyl thiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole, chloride, 2-methyl-4-chloromethylthiazole hydrochloride, 4-chloromethyl-2-methyl-1,3-thiazole hcl
Clé InChI YGKDISJLDVGNOR-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CC1=NC(CCl)=CS1
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)-2-méthyle-1,3-thiazole ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 184.08
CID PubChem 2734203
Poids de la formule 184.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloromethyl-2-methylthiazole hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.