Learn More
4-(chlorométhyl)-2-phényl-1,3-thiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10754755
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10754755 10 g Flacon en verre ambré 10g
10171202 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10293012 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10754755 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC18324EA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 4771-31-7
Formule moléculaire C10H8ClNS
Poids moléculaire (g/mol) 209.691
Numéro MDL MFCD00723503
Clé InChI SVEGSFSFMLCNFF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl-2-phenyl-1,3-thiazole, 4-chloromethyl-2-phenylthiazole, thiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl, 2-phenyl-4-chloromethylthiazole, 4-chloromethyl-2-phenyl-thiazole, 2-phenyl-4-chloromethyl thiazole, enamine_002044, 2-phenyl-4-chloromethyl-thiazole, 2-phenyl-1,3-thiazol-4-ylmethyl chloride
CID PubChem 236969
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)-2-phényl-1,3-thiazole
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NC(=CS2)CCl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(chloromethyl)-2-phenyl-1, 3-thiazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 209.7
Pourcentage de pureté 97%