Learn More
4-(chlorométhyl)-3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthylisoxasole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10529592
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10529592 250 mg Flacon en verre ambré
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10529592 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SPB07543CB
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)-3-(2, 6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazole
CAS 303225-22-1
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H8Cl3NO
Numéro MDL MFCD00833265
Quantité 250 mg
Synonyme 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methylisoxazole, 4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl-1,2-oxazole, pubchem8711, 3-2,6-dichlorophenyl-4-chloromethyl-5-methylisoxazole, isoxazole,4-chloromethyl-3-2,6-dichlorophenyl-5-methyl, 2-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl-1,3-dichlorobenzene, 3-2,6-bis chloranyl phenyl-4-chloromethyl-5-methyl-1,2-oxazole
Clé InChI PPUGTWAPVDDBEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=C(C=CC=C2Cl)Cl)CCl
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)-3-(2,6-dichlorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole
Poids moléculaire (g/mol) 276.541
CID PubChem 2735759
Poids de la formule 276.55
Pourcentage de pureté 97%