Learn More
Acide 4-(chlorométhyl)benzoïque, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11445936
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11445936 5 g 5g
11455936 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11445936 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22275.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1642-81-5 | C8H7ClO2 | 170.592 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1642-81-5
Formule moléculaire C8H7ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 170.592
Numéro MDL MFCD00002568
Clé InChI OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl benzoic acid, alpha-chloro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-chloromethyl, 4-carboxybenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzoic acid, alpha-chloro-p-toluylic acid, .alpha.-chloro-p-toluylic acid, pubchem15446, alpha-chloroparatoluic acid
CID PubChem 74234
Nom IUPAC Acide 4-(chlorométhyl)benzoïque
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)benzoic acid
Point de fusion 199°C to 202°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 1907970
Poids de la formule 170.6
Pourcentage de pureté 96%