Learn More
4-(Chloromethyl)benzoic Acid, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Chloromethyl)benzoic Acid |
| CAS | 1642-81-5 |
| Formule moléculaire | C8H7ClO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 4-(Chloromethyl)benzenecarboxylic Acid, NSC 123935, p-(Chloromethyl)benzoic Acid, alpha-Chloro-p-toluic Acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H7ClO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(CCl)cc1 |
| Nom IUPAC | 4-(chloromethyl)benzoic acid |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.59 |
| Poids de la formule | 170.0135 |