Learn More
4-(Chlorométhyl)benzonitrile, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469657
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469657 250 g 250g
11449657 10 g 10g
11459657 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22138.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 874-86-2 | C8H6ClN | 151.593 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-86-2
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.593
Numéro MDL MFCD00019761
Clé InChI LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloromethyl, ccris 5103, p-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzylchloride, pubchem7377, alp.-chloro-p-tolunitrile
CID PubChem 70127
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)benzonitrile
Point de fusion 77°C to 80°C
Quantité 250 g
Numéro UN UN2923
Poids de la formule 151.6
Pourcentage de pureté ≥98%