Learn More
4-Chlorométhyl-N-(4-fluorobenzyl)benzamide, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15486598
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15486598 1 g 1g
15445496 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15486598 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60128.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1094362-88-5
Formule moléculaire C15H13ClFNO
Poids moléculaire (g/mol) 277.723
Numéro MDL MFCD12568403
Clé InChI IWRWVLGYZZVJJR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl-n-4-fluorophenyl methyl benzamide, 4-chloromethyl-n-4-fluorobenzyl benzamide
CID PubChem 43156288
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)-N-[(4-fluorophényl)méthyl]benzamide
SMILES C1=CC(=CC=C1CNC(=O)C2=CC=C(C=C2)CCl)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Chloromethyl-N-(4-fluorobenzyl)benzamide
Quantité 1 g
Poids de la formule 277.72
Pourcentage de pureté 97%