Learn More
4-(chlorométhyl)oxane, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(chloromethyl)oxane |
| CAS | 863324-23-6 |
| Formule moléculaire | C6H11OCl |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2 |
| SMILES | ClCC1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | 4-(chlorométhyl)oxane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 134.6 |