Learn More
4-(chlorométhyl)oxane, TRC
Code produit 30339001
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30339001 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30339001 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB42395810MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(chloromethyl)oxane
CAS 863324-23-6
Formule moléculaire C6H11OCl
Quantité 10 mg
Synonyme 4-(Chloromethyl)tetrahydro-2H-pyran, 4-(Chloromethyl)tetrahydropyran
Formule InChI InChI=1S/C6H11ClO/c7-5-6-1-3-8-4-2-6/h6H,1-5H2
SMILES ClCC1CCOCC1
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)oxane
Poids moléculaire (g/mol) 134.6