Learn More
4-(chlorométhyl)chlorhydrate de pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11485273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11485273 25 g -
11475273 5 g 5g
11495273 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11485273 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12859.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1822-51-1 | C6H7Cl2N | 164.029 g/mol
It finds its application as a reagent for protection of carboxyl termini of peptides as 4-picolyl esters, providing a polar 'handle' which aids in separation and purification of the peptide. The group can be introduced in the presence of a base, e.g. tetramethylguanidine, is stable to acid-catalyzed removal of Cbz protecting group and can be removed by base, Na in liquid ammonia or catalytic hydrogenolysis. It is also applied in conjunction with Amberlyst™15 resin in peptide synthesis. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il trouve son application comme réactif pour la protection des terminaisons carboxyles des peptides sous forme d’esters 4-picolyles, fournissant une ′poignée′ polaire qui aide à la séparation et à la purification du peptide. Le groupe peut être introduit en présence d’une base, p. ex. la tétraméthylguanidine, est stable à l’élimination catalysée par un acide du groupe protecteur Cbz et peut être éliminé par base, par Na dans l’ammoniac liquide ou par hydrogénolyse catalytique. Il est également appliqué en association avec la résine Amberlyst™15 dans la synthèse peptidique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (750 mg/ml à 20°C), soluble dans 1N HCl (2,5 %), DMSO, et méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1822-51-1
Formule moléculaire C6H7Cl2N
Poids moléculaire (g/mol) 164.029
Numéro MDL MFCD00012826
Clé InChI ZDHKVKPZQKYREU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl pyridine hydrochloride, 4-picolyl chloride hydrochloride, 4-chloromethyl pyridinium chloride, 4-chloromethylpyridine hydrochloride, 4-chloromethyl-pyridine hydrochloride, ccris 1728, isonicotinyl chloride hydrochloride, pyridine, 4-chloromethyl-, hydrochloride, 4-chloromethyl pyridine hcl, 4-chloromethyl pyridine, chloride
CID PubChem 74570
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)pyridine ; chlorhydrate
SMILES C1=CN=CC=C1CCl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride
Point de fusion 166°C to 171°C
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3689154
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (750mg/ml at 20°C),soluble in 1N HCl (2.5%),DMSO,and methanol.
Poids de la formule 164.04
Pourcentage de pureté 98%