Learn More
4-(chlorométhyl)chlorhydrate de pyridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It finds its application as a reagent for protection of carboxyl termini of peptides as 4-picolyl esters, providing a polar 'handle' which aids in separation and purification of the peptide. The group can be introduced in the presence of a base, e.g. tetramethylguanidine, is stable to acid-catalyzed removal of Cbz protecting group and can be removed by base, Na in liquid ammonia or catalytic hydrogenolysis. It is also applied in conjunction with Amberlyst™15 resin in peptide synthesis. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Il trouve son application comme réactif pour la protection des terminaisons carboxyles des peptides sous forme d’esters 4-picolyles, fournissant une ′poignée′ polaire qui aide à la séparation et à la purification du peptide. Le groupe peut être introduit en présence d’une base, p. ex. la tétraméthylguanidine, est stable à l’élimination catalysée par un acide du groupe protecteur Cbz et peut être éliminé par base, par Na dans l’ammoniac liquide ou par hydrogénolyse catalytique. Il est également appliqué en association avec la résine Amberlyst™15 dans la synthèse peptidique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les produits agrochimiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau (750 mg/ml à 20°C), soluble dans 1N HCl (2,5 %), DMSO, et méthanol.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants et des bases. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Chloromethyl)pyridine hydrochloride |
| Point de fusion | 166°C to 171°C |
| Quantité | 100 g |
| Numéro UN | UN3261 |
| Beilstein | 3689154 |
| Sensibilité | Hygroscopic |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water (750mg/ml at 20°C),soluble in 1N HCl (2.5%),DMSO,and methanol. |
| Poids de la formule | 164.04 |
| Pourcentage de pureté | 98% |