Learn More
Chlorhydrate de 4-(chlorométhyl)pyridine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride |
| CAS | 1822-51-1 |
| Formule moléculaire | C6H7Cl2N |
| Quantité | 50 g |
| Synonyme | 4-(Chloromethyl)pyridine Hydrochloride, 4-(Chloromethyl)pyridinium Chloride, 4-Chloromethylpyridine hydrochloride Salt, 4-Picolyl Chloride Hydrochloride, 4-Pyridylmethyl Chloride Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H6ClN.ClH/c7-5-6-1-3-8-4-2-6;/h1-4H,5H2;1H |
| SMILES | Cl.ClCc1ccncc1 |
| Nom IUPAC | 4-(chlorométhyl)pyridine ;chlorhydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 164.03 |