Learn More
4-chlorométhylbenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10075403 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10075403 10 g Flacon en verre 10g
10793435 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10075403 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391150100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 874-86-2 | C8H6ClN | 151.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 874-86-2
Formule moléculaire C8H6ClN
Poids moléculaire (g/mol) 151.59
Numéro MDL MFCD00019761
Clé InChI LOQLDQJTSMKBJU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloromethyl benzonitrile, 4-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-chloromethyl, ccris 5103, p-cyanobenzyl chloride, 4-chloromethyl benzenecarbonitrile, 4-cyanobenzylchloride, pubchem7377, alp.-chloro-p-tolunitrile
CID PubChem 70127
Nom IUPAC 4-(chlorométhyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloromethylbenzonitrile
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 77°C to 80°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2C6H4CN
Quantité 10 g
Poids de la formule 151.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloromethylbenzonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.