Learn More
4-Acide chloronicotinique 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11314436
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11314436
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L20029.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10177-29-4 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
4-Chloropyridine-3-carboxylic acid is a building block used in a synthesis of benzocanthinones via tributyltin hydride radical induced cyclization. 4-Chloropyridine-3-carboxylic acid is also used in a synthesis of heterocyclic analogues of xanthone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 4-chloropyridine-3-carboxylique est un bloc de construction utilisé dans la synthèse des benzocanthinones via cyclisation induite par le radical hydrure du tributylétain. L’acide 4-chloropyridine-3-carboxylique est également utilisé dans la synthèse d’analogues hétérocycliques de la xanthone.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques à 20°C
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches dans des récipients bien scellés
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10177-29-4
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
Numéro MDL MFCD00128860
Clé InChI IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloronicotinic acid, 4-chloronicotinicacid, 4-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 3-carboxy-4-chloropyridine, 4-chlornicotinsaure, pubchem12989, acmc-1br3v, 4-chloropyridine-3-carboxyl
CID PubChem 818229
Nom IUPAC Acide 4-chloropyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloronicotinic acid
Point de fusion ∽165°C (decomposition)
Quantité 1 g
Beilstein 9255849
Informations sur la solubilité Soluble in organic solvents at 20 deg C
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 97%