Learn More
Acide 4-chloronicotinique, 96 %, Thermo Scientific™
Code produit 15254744 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
15254744 5 g
15244744 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15254744 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 441720050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 10177-29-4
Formule moléculaire C6H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 157.55
Numéro MDL MFCD00128860
Clé InChI IMRGVWZLCZERSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chloronicotinic acid, 4-chloronicotinicacid, 4-chloro-3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-chloro, 3-carboxy-4-chloropyridine, 4-chlornicotinsaure, pubchem12989, acmc-1br3v, 4-chloropyridine-3-carboxyl
CID PubChem 818229
Nom IUPAC Acide 4-chloropyridine-3-carboxylique
SMILES OC(=O)C1=C(Cl)C=CN=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloronicotinic acid
Point de fusion 170°C to 171°C
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 157.56
Pourcentage de pureté 96%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chloronicotinic acid, 96%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
RUO– À des fins de recherche uniquement