Learn More
Chlorure de 4-chloropentanoyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Chloropentanoyl Chloride |
| CAS | 63480-12-6 |
| Formule moléculaire | C5H8Cl2O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 4-Chlorovaleryl Chloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H8Cl2O/c1-4(6)2-3-5(7)8/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | ClC(C)CCC(Cl)=O |
| Nom IUPAC | cloruro de 4-cloropentanoílo |
| Poids moléculaire (g/mol) | 155.02 |
| Poids de la formule | 153.9952 |