Learn More
4-chlorophénol, 99+%
Code produit 10022350 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10022350 500 g Flacon en verre 500g
10296090 100 g Flacon en verre 100g
10504304 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
10311194 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10022350 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 181005000
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS : 106-48-9 | C₆H₅ClO | 128,56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 106-48-9
Formule moléculaire C6H5ClO
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Numéro MDL MFCD00002318
Clé InChI WXNZTHHGJRFXKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-chlorophenol, parachlorophenol, phenol, 4-chloro, 4-hydroxychlorobenzene, phenol, p-chloro, applied 3-78, 4-monochlorophenol, p-chlorophenic acid, p-chlorfenol, 4-chloro-1-hydroxybenzene
CID PubChem 4684
ChEBI CHEBI:28078
Nom IUPAC 4-chlorophénol
SMILES C1=CC(=CC=C1O)Cl
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenol
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 41.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.2600g/mL
Point d’ébullition 220.0°C
Point d’éclair 102°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClC6H4OH
Quantité 500 g
Beilstein 06,186
Merck Index 15,2157
Gravité spécifique 1.26
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.7g/100 mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aromatic solvents,acetone,chloroform,glycerin and sodium hydroxide
Viscosité 4.99 mPa.s (50°C)
Poids de la formule 128.56
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Masse cristalline à faible fusion
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO– À des fins de recherche uniquement
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.