Learn More
4-Chlorophénol, TRC
Code produit 30136191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136191 25 g 25g
17939629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136191 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37504025G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-48-9
Formule moléculaire C6 H5 Cl O
Poids moléculaire (g/mol) 128.56
Synonyme Phenol, p-chloro- (8CI), 4-Chlorophenol, 4-CP, 4-Hydroxychlorobenzene, Applied 3-78, NSC 2877, p-Chlorophenic acid, p-Chlorophenol
Nom IUPAC 4-chlorophénol
SMILES Oc1ccc(Cl)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenol
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C6H5ClO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H
Poids de la formule 128.0029