Learn More
4-Chlorophénothiazine, TRC
Code produit 30360245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30360245 100 mg -
30351374 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30360245 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC374985100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7369-69-9
Formule moléculaire C12 H8 Cl N S
Poids moléculaire (g/mol) 233.72
Synonyme 4-Chloro-10H-phenothiazine
Nom IUPAC 4-chloro-10H-phénothiazine
SMILES Clc1cccc2Nc3ccccc3Sc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenothiazine
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H8ClNS/c13-8-4-3-6-10-12(8)15-11-7-2-1-5-9(11)14-10/h1-7,14H
Poids de la formule 233.0066