Learn More
Acide 4-chlorophénoxyacétique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10627142 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10627142 500 g Flacon en plastique 500g
10499080 100 g Flacon en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10627142 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166965000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122-88-3 | C8H7ClO3 | 186.59 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-88-3
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.59
Numéro MDL MFCD00004305
Clé InChI SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
CID PubChem 26229
ChEBI CHEBI:1808
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophénoxy)acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenoxyacetic acid
Point de fusion >156.0°C
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
Couleur Blanc à beige
% max. CAS 100.0
Quantité 500 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire ClC6H4OCH2CO2H
Beilstein 06, 187
Informations sur la solubilité Solubility in water: sparingly soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Chlorophenoxyacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.