Learn More
Acide 4-chlorophénoxyacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424374 2500 g 2500g
11404374 100 g 100g
11414374 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11424374 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13065.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 122-88-3 | C8H7ClO3 | 186.591 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 122-88-3
Formule moléculaire C8H7ClO3
Poids moléculaire (g/mol) 186.591
Numéro MDL MFCD00004305
Clé InChI SODPIMGUZLOIPE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenoxyacetic acid, 2-4-chlorophenoxy acetic acid, 4-chlorophenoxy acetic acid, 4-cpa, sure-set, tomatotone, tomato fix, acetic acid, 4-chlorophenoxy, p-chlorophenoxyacetic acid, tomato hold
CID PubChem 26229
ChEBI CHEBI:1808
Nom IUPAC Acide 2-(4-chlorophénoxy)acétique
SMILES C1=CC(=CC=C1OCC(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chlorophenoxyacetic acid
Point de fusion 156°C to 161°C
Quantité 2500 g
Beilstein 1211804
Poids de la formule 186.59
Pourcentage de pureté ≥98%