Learn More
4-chlorophenoxyacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-chlorophenoxyacetonitrile |
| Point de fusion | 45°C to 49°C |
| % min. CAS | 97.5 |
| Couleur | Tan-Yellow |
| % max. CAS | 100.0 |
| Quantité | 25 g |
| Spectre IR | Authentic |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Forme physique | Poudre |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Afficher plus |