Learn More
4-chlorophenoxyacetonitrile, 98%, ACROS Organics™
Code produit 10833971 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10833971 5 g 5g
10832631 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10833971 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 437600050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 3598-13-8
Formule moléculaire C8H6ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 167.59
Numéro MDL MFCD00031535
Clé InChI YUGDKEWUYZXXRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chlorophenoxyacetonitrile, 4-chlorophenoxy acetonitrile, 4-chloro-phenoxy-acetonitrile, p-chlorophenoxyacetonitrile, 1-chloro-4-cyanomethoxy benzene, acetonitrile, 4-chlorophenoxy, 4-chloro-o-cyanomethylphenol, 2-4-chlorophenoxy ethanenitrile, acmc-20aopp
CID PubChem 306444
Nom IUPAC 2-(4-chlorophenoxy)acetonitrile
SMILES ClC1=CC=C(OCC#N)C=C1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 4-chlorophenoxyacetonitrile
Point de fusion 45°C to 49°C
% min. CAS 97.5
Couleur Tan-Yellow
% max. CAS 100.0
Quantité 5 g
Spectre IR Authentic
Forme physique Poudre
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire ClC6H4OCH2CN
Poids de la formule 167.6
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.